Merck
CH4H5F6D8908
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3.2ClH/c1-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)3-2-6-12;;/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3,(H,13,14);2*1H
InChI Key
ZFPQNWQLDSROCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003364
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003364_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)