Merck
CH4H5F6D88E3
ChemBridge Corporation
3H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
134.14
MDL番号:
Iupac Name
3H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
InChI Key
WVUMWAQTSDFVGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4050825
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4050825_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)