Merck
CH4H30324F01
ChemBridge Corporation
[(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
161.21
MDL番号:
Iupac Name
(4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-3-2-4-12-9(7)8(5-10)6-11-12/h2-4,6H,5,10H2,1H3
InChI Key
WGFNFPALXWYBHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4065120
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4065120_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)