Merck
CH4H049BEF65
ChemBridge Corporation
tetrahydro-3-furancarboximidamide acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
(dihydrofuran-3(2H)-ylidene)methanediamine acetate
Inchi Code
1S/C5H10N2O.C2H4O2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4;1-2(3)4/h1-3,6-7H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
JIGBDDAIQPUYML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
CH3COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108969
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108969_sds.pdf