Merck
CH4979588746
ChemBridge Corporation
3-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.73
MDL番号:
Iupac Name
3-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O2.ClH/c16-10-12-3-1-4-13(9-12)17-8-2-6-15-7-5-14-11-15;/h1,3-5,7,9-11H,2,6,8H2;1H
InChI Key
VPSBFCMPSCEZJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9010845
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9010845_sds.pdf