Merck
CH4979588633
ChemBridge Corporation
tert-butyl (4-bromo-2-pyridinyl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.59
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromopyridin-2-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-7(11)4-5-12-8;/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14);1H
InChI Key
ALKLZNZWXXYSFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108283
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108283_sds.pdf