Merck
CH4509506667
ChemBridge Corporation
2-(3-chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.09
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11;/h1-5H,10-11H2;1H
InChI Key
JDGRTEDFCXHYFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108227
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108227_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)