Merck
CH4509506653
ChemBridge Corporation
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
Iupac Name
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-3-4-11-5-6(7)1-2-8(9)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI Key
PBLPJPWRZAZPGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4058006
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4058006_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)