Merck
CH4466084148
ChemBridge Corporation
methyl 3,3-dimethyl-2-oxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,3-dimethyl-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4/h1-4H3
InChI Key
NRXFOYAHMBPJEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041279
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041279_sds.pdf