Merck
CH4458379416
ChemBridge Corporation
4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.71
MDL番号:
Iupac Name
4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3NO.ClH/c13-12(14,15)9-2-1-3-11(8-9)17-10-4-6-16-7-5-10;/h1-3,8,10,16H,4-7H2;1H
InChI Key
UCMHLADZICGHSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108189
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108189_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)