Merck
CH4445001666
ChemBridge Corporation
3-cyclopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-2-6(1)9-7-5-10-4-3-8(7)11-12-9;/h6,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
InChI Key
UPPQKQOYKUKEII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108167
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108167_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)