Merck
CH4424852286
ChemBridge Corporation
3-[(3-pyridinylmethyl)amino]-1-propanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.68
MDL番号:
Iupac Name
3-[(3-pyridinylmethyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O.ClH/c12-6-2-5-11-8-9-3-1-4-10-7-9;/h1,3-4,7,11-12H,2,5-6,8H2;1H
InChI Key
YAMBTVWBSYUZEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071926
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071926_sds.pdf