Merck
CH4424852271
ChemBridge Corporation
N-(3-thienylmethyl)cyclopropanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.71
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-thienylmethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NS.ClH/c1-2-8(1)9-5-7-3-4-10-6-7;/h3-4,6,8-9H,1-2,5H2;1H
InChI Key
NKJUVPVVPGPVOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071842_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)