Merck
CH4424852144
ChemBridge Corporation
N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]cyclopentanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.79
MDL番号:
Iupac Name
N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NS.ClH/c1-9-6-7-13-11(9)8-12-10-4-2-3-5-10;/h6-7,10,12H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI Key
NEGXMGSRTOTWMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071000
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071000_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)