Merck
CH4424852080
ChemBridge Corporation
[2-(2-ethylphenoxy)ethyl]methylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.72
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-ethylphenoxy)-N-methylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)13-9-8-12-2;/h4-7,12H,3,8-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
PYUALXUZGWVFBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070607
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070607_sds.pdf