Merck
CH4424852065
ChemBridge Corporation
N-[2-(ethylthio)ethyl]cyclohexanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.81
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NS.ClH/c1-2-12-9-8-11-10-6-4-3-5-7-10;/h10-11H,2-9H2,1H3;1H
InChI Key
IWSYRXMCPDULCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070480
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070480_sds.pdf