Merck
CH4424852000
ChemBridge Corporation
4-[4-(4-morpholinyl)butoxy]benzaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.8
MDL番号:
Iupac Name
4-[4-(4-morpholinyl)butoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO3.ClH/c17-13-14-3-5-15(6-4-14)19-10-2-1-7-16-8-11-18-12-9-16;/h3-6,13H,1-2,7-12H2;1H
InChI Key
LWEKDICJYNFOGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7728304
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7728304_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)