Merck
CH4424851980
ChemBridge Corporation
N-benzyl-2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.82
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO3.ClH/c1-19-15-9-6-10-16(20-2)17(15)21-12-11-18-13-14-7-4-3-5-8-14;/h3-10,18H,11-13H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZJPWDTXEAVRQIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7320682
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7320682_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)