Merck
CH4424851822
ChemBridge Corporation
(4-ethylbenzyl)(4-methoxybenzyl)amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.27
MDL番号:
Iupac Name
(4-ethylphenyl)-N-(4-methoxybenzyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H21NO.BrH/c1-3-14-4-6-15(7-5-14)12-18-13-16-8-10-17(19-2)11-9-16;/h4-11,18H,3,12-13H2,1-2H3;1H
InChI Key
WUCKYLBUWDMVKQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5945416
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5945416_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)