Merck
CH4424851753
ChemBridge Corporation
[2-(1-ethyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.72
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-ethyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3.ClH/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)13-11(14)7-8-12;/h3-6H,2,7-8,12H2,1H3;1H
InChI Key
FOOPXEWGPNFDAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100562_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)