Merck
CH4424851697
ChemBridge Corporation
(2-fluorobenzyl)(4-methoxybenzyl)amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.21
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluorophenyl)-N-(4-methoxybenzyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H16FNO.BrH/c1-18-14-8-6-12(7-9-14)10-17-11-13-4-2-3-5-15(13)16;/h2-9,17H,10-11H2,1H3;1H
InChI Key
OKKPQQNFXRHAMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5567380
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5567380_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)