Merck
CH4424851695
ChemBridge Corporation
(2-methoxybenzyl)(2-pyridinylmethyl)amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.21
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-methoxybenzyl)(2-pyridinyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C14H16N2O.BrH/c1-17-14-8-3-2-6-12(14)10-15-11-13-7-4-5-9-16-13;/h2-9,15H,10-11H2,1H3;1H
InChI Key
LMBZYCUWPRRWBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5567205
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5567205_sds.pdf