Merck
CH4424851686
ChemBridge Corporation
N-(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)cyclohexanamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.29
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)cyclohexanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H25NO2.BrH/c1-3-19-16-11-13(9-10-15(16)18-2)12-17-14-7-5-4-6-8-14;/h9-11,14,17H,3-8,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
GYDCHEXUCOLFSQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5565118
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5565118_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)