Merck
CH4424851679
ChemBridge Corporation
(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)methylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.72
MDL番号:
Iupac Name
(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-4-14-11-7-9(8-12-2)5-6-10(11)13-3;/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
ISLHEASBGYTPLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5563263
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5563263_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)