Merck
CH4424851615
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)(2-methylbenzyl)amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.23
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(2-methylbenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H17NO2.BrH/c1-12-4-2-3-5-14(12)10-17-9-13-6-7-15-16(8-13)19-11-18-15;/h2-8,17H,9-11H2,1H3;1H
InChI Key
BQFFLRYDHIRXJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5549859
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5549859_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)