Merck
CH4424851508
ChemBridge Corporation
N-(2,5-dimethoxybenzyl)cyclohexanamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.27
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,5-dimethoxybenzyl)cyclohexanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H23NO2.BrH/c1-17-14-8-9-15(18-2)12(10-14)11-16-13-6-4-3-5-7-13;/h8-10,13,16H,3-7,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
TXBQHXJGAMULME-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5528230
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5528230_sds.pdf