Merck
CH4424851416
ChemBridge Corporation
(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.71
MDL番号:
Iupac Name
(4-phenylthiazol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NOS.ClH/c12-6-10-11-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7,12H,6H2;1H
InChI Key
MLPPLTCEHZASGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5156927
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5156927_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)