Merck
CH4424851217
ChemBridge Corporation
[1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-methylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2S.2ClH/c1-5(9-4)8-6(2)11-7(3)10-8;;/h5,9H,1-4H3;2*1H
InChI Key
PTDFIVFSTWDCFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102469
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102469_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)