Merck
CH4424851162
ChemBridge Corporation
[(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.13
MDL番号:
Iupac Name
(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-7-2-3-12-6-8(5-10)11-9(12)4-7;;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
CXQAMYUAKXPZLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101527
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101527_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)