Merck
CH4424851105
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-5-3-6(4-7-2)9-8-5;/h3,7H,4H2,1-2H3;1H
InChI Key
LPAAQOUQIBYDMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100871
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100871_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)