Merck
CH4424848209
ChemBridge Corporation
1-cyclohexyl-1,4-diazepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.31
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13/h11-12H,1-10H2
InChI Key
YZRJEERFPFFTLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088033
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088033_sds.pdf