Merck
CH4424848184
ChemBridge Corporation
rac-(1R,5S,6R)-2-oxabicyclo[3.2.0]hept-6-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S,6R)-2-oxabicyclo[3.2.0]heptan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6-4(5)1-2-8-6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
VQJOQEOPGZUGMT-FPKZOZHISA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4052897
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4052897_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)