Merck
CH4424848055
ChemBridge Corporation
1-acetyl-1,4-diazepan-6-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.11
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-hydroxy-1,4-diazepan-1-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.BrH/c1-6(10)9-3-2-8-4-7(11)5-9;/h7-8,11H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
AAJYFJNZSHJPOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085337
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085337_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)