Merck
CH4424847965
ChemBridge Corporation
1-(5-amino-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-amino-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.2ClH/c1-6(14)10-12-8-5-7(11)3-4-9(8)13(10)2;;/h3-6,14H,11H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
YRPFNOYHACWFTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031247
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031247_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)