Merck
CH4424847944
ChemBridge Corporation
[trans-4-methoxytetrahydro-3-furanyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
Iupac Name
(3S,4R)-4-methoxytetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-7-5-3-8-2-4(5)6;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI Key
KDANNXAXAYGSFR-FHAQVOQBSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031140
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031140_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)