Merck
CH4424847907
ChemBridge Corporation
N~1~-(2-fluoro-4-methylphenyl)glycinamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.66
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(2-fluoro-4-methylphenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11FN2O.ClH/c1-6-2-3-8(7(10)4-6)12-9(13)5-11;/h2-4H,5,11H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI Key
HNNGLWGXQCMUGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030957
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030957_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)