Merck
CH4424847830
ChemBridge Corporation
(2-amino-4-chloro-6-methylphenyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.08
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1,2-benzenediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2.ClH/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10;/h2-3H,9-10H2,1H3;1H
InChI Key
GIXZLTXPFQQWOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030835
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030835_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)