Merck
CH4424847778
ChemBridge Corporation
(5-chloro-2-ethyl-3-methyl-1-benzofuran-7-yl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.14
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-ethyl-3-methyl-1-benzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClNO.ClH/c1-3-10-6(2)8-4-7(12)5-9(13)11(8)14-10;/h4-5H,3,13H2,1-2H3;1H
InChI Key
BXICXTHPSJMDHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030742
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030742_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)