Merck
CH4424847657
ChemBridge Corporation
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.67
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c11-10-4-2-1-3-8(10)7-13-9-5-12-6-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
InChI Key
HBBGKVZKHKFSDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040241
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040241_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)