Merck
CH4424847641
ChemBridge Corporation
3-propyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.61
MDL番号:
Iupac Name
3-propyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-2-3-5-6-4-7-8-5;/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI Key
IHBLZFXCRQUDJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040033
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040033_sds.pdf