Merck
CH4424847581
ChemBridge Corporation
4,5-dimethyl-2-pyrimidinol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.6
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-7-6(9)8-5(4)2;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
InChI Key
HOCNVUHATLZBNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038318_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)