Merck
CH4424847340
ChemBridge Corporation
4-hydroxy-1-propyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.7
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-1-propylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-2-5-10-6-3-9(13,4-7-10)8(11)12;/h13H,2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI Key
HNXSJKAURPACMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034454
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034454_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)