Merck
CH4424847282
ChemBridge Corporation
{2-[2-(3-methylbutoxy)phenyl]ethyl}amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.78
MDL番号:
Iupac Name
2-[2-(isopentyloxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21NO.ClH/c1-11(2)8-10-15-13-6-4-3-5-12(13)7-9-14;/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
UYSIBRPOHJPQFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033656
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033656_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)