Merck
CH4424847259
ChemBridge Corporation
[2-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
259.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH.H2O/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7(6)11-8;;;/h1-5,9H2;2*1H;1H2
InChI Key
CQXDHCYZACUKNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033443
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033443_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)