Merck
CH4424847213
ChemBridge Corporation
N-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-2-8-7-3-5-9-6-4-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
WHAUERBFDJYWDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032839
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032839_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)