Merck
CH4424847167
ChemBridge Corporation
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]methylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.66
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2-dimethylcyclopropyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2)4-6(7)5-8-3;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI Key
GNGPLAWTEXKNHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032115
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032115_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)