Merck
CH4424847026
ChemBridge Corporation
tert-butyl trans-3-amino-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.71
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6(10)7(12)5-11;/h6-7,12H,4-5,10H2,1-3H3;1H/t6-,7-;/m0./s1
InChI Key
RTJTVYMOCPYEAG-LEUCUCNGSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034614
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034614_sds.pdf