Merck
CH4424846883
ChemBridge Corporation
1-(5-amino-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-amino-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O.2ClH/c1-5(13)9-11-7-3-2-6(10)4-8(7)12-9;;/h2-5,13H,10H2,1H3,(H,11,12);2*1H
InChI Key
MODHXGJWTMGIIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029736
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029736_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)