Merck
CH4424846869
ChemBridge Corporation
6-chloro-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.1
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-4-fluorobenzo[d]thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2S.ClH/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6;/h1-2H,(H2,10,11);1H
InChI Key
UMVXLCQJPSSBSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029434
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029434_sds.pdf