Merck
CH4424846727
ChemBridge Corporation
[(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.17
MDL番号:
Iupac Name
(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2S.2ClH/c1-3-7-9-5(2)6(4-8)10-7;;/h3-4,8H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IEMGZHFTGVEVIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027870
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027870_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)